Documenti fondamentali
F-901
Supelco
2-Hydroxyethylflurazepam solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14ClFN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.76
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1N(CCO)C2=C(C=C(Cl)C=C2)C(C3=C(F)C=CC=C3)=NC1
InChI
1S/C17H14ClFN2O2/c18-11-5-6-15-13(9-11)17(12-3-1-2-4-14(12)19)20-10-16(23)21(15)7-8-22/h1-6,9,22H,7-8,10H2
FOCBRQQHNOKOJQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Hydroxyethylflurazepam is a major urinary metabolite of the benzodiazepine flurazepam. Flurazepam is marketed under the trade names Dalmane and Dalmadorm for treatment of mild to moderate insomnia. This Certified Snap-N-Spike® Solution is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, or pharmaceutical research.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)