ERA-018
4-Amino-2,6-dinitrotoluene
vial of 100 mg, analytical standard, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Confezionamento
vial of 100 mg
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
NC1=CC([N+]([O-])=O)=C(C)C([N+]([O-])=O)=C1
InChI
1S/C7H7N3O4/c1-4-6(9(11)12)2-5(8)3-7(4)10(13)14/h2-3H,8H2,1H3
KQRJATLINVYHEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)