Documenti fondamentali
C-262
Supelco
Cinnabarinic acid solution
1 mg/mL in DMSO, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
2-Amino-3-oxo-3H-phenoxazine-1,9-dicarboxylic acid, Cinnavalininic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H8N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1 mg/mL in DMSO
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
Nc1[c](cc2[o]c3c(nc2c1C(=O)O)c(ccc3)C(=O)O)=O
InChI
1S/C14H8N2O6/c15-10-6(17)4-8-12(9(10)14(20)21)16-11-5(13(18)19)2-1-3-7(11)22-8/h1-4H,15H2,(H,18,19)(H,20,21)
FSBKJYLVDRVPTK-UHFFFAOYSA-N
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)