Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 178.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 424.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Brazilin,
optical activity
[α]/D 108.0 to 133.0°, c = 0.5 in methanol
color
white to very dark brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C[C@]2([C@@H](c4c1cc(cc4)O)c3c(cc(c(c3)O)O)C2)O
InChI
1S/C16H14O5/c17-9-1-2-10-14(4-9)21-7-16(20)6-8-3-12(18)13(19)5-11(8)15(10)16/h1-5,15,17-20H,6-7H2/t15-,16+/m0/s1
InChI key
UWHUTZOCTZJUKC-JKSUJKDBSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description phyproof® Reference Substance | description pharmaceutical analytical impurity (PAI) | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to very dark brown | color - | color - | color - |
| optical activity [α]/D 108.0 to 133.0°, c = 0.5 in methanol | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brazilin
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?