Documenti fondamentali
A-056
Supelco
Multicomponent Alcohol Mix 1000
1000 μg/mL each component in H2O, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Multi-component Alcohol Mix
Scegli un formato
1.2 ML
CHF 46.40
CHF 46.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1.2 ML
CHF 46.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 46.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
Composizione
Acetone
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Confezionamento
ampule of 1.2 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1000 μg/mL each component in H2O
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H13N3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,16H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D
OYOUQHVDCKOOAL-RALIUCGRSA-N
Descrizione generale
A multicomponent calibration kit containing acetone, ethanol, isopropanol, and methanol at a concentration of 1000 μg/mL. This kit is suitable for calibration of blood alcohol testing methods using GC Headspace.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)