999994P
Avanti
12:0 Diether PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 999994P, powder
Sinonimo/i:
1,2-di-0-dodecyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (999994P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 999994P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCC)=O
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Articoli
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn