Documenti
900418P
Avanti
3R-hydroxydecanoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Decanoic acid, 3-hydroxy-, (3R)-
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.26
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Confezionamento
pkg of (pkg of 1 X 25 mg (900418P-25MG))
Tipo di lipide
neutral lipids
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCC[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-9(11)8-10(12)13/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
FYSSBMZUBSBFJL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900418P-25MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3