Documenti fondamentali
900220O
Avanti
Polyprenal (13~21)
Avanti Research - A Croda Brand 900220O
Sinonimo/i:
Polyprenal mixture (13~21)
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (900220O-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 900220O
Tipo di lipide
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)=CCC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C(C)=C\CC/C(C)=C\C=O
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900220O-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.