900200O
Avanti
Dolichol (13~21)
Avanti Research™ - A Croda Brand 900200O
Sinonimo/i:
Dolichol Mixture (13~21)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (900200O-1mg)
pkg of 1 × 2 mg (900200O-2mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 900200O
Tipo di lipide
neutral lipids
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)=CCC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C(C)=C\CC[C@@H](CCO)C
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3