870745P
Avanti
30:0 Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
Triacontanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
1 ea of 1 mg (870745P-1mg)
1 ea of 5 mg (870745P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
Tipo di lipide
coenzymes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3