870709P
Avanti
04:1 Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870709P, powder
Sinonimo/i:
(E)-but-2-enoyl Coenzyme A (sodium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (870709P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870709P
applicazioni
lipidomics
Tipo di lipide
coenzymes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(/C=C/C)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[Na+].[Na+].[Na+]
WGK 3