870520P
Avanti
18:1 CDP DG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-(cytidine diphosphate) (ammonium salt)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (870520P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (870520P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
phosphoglycerides
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP(OP(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C(N=C(N)C=C2)=O)O1)([O-])=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C48H85N3O15P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-43(52)61-37-40(64-44(53)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-62-67(57,58)66-68(59,60)63-39-41-45(54)46(55)47(65-41)51-36-35-42(49)50-48(51)56;;/h17-20,35-36,40-41,45-47,54-55H,3-16,21-34,37-39H2,1-2H3,(H,57,58)(H,59,60)(H2,49,50,56);2*1H3/b19-17-,20-18-;;/t40-,41-,45+,46?,47-;;/m1../s1
NECNTGAHQCHVGS-BQGZBBTBSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)