870326P
Avanti
C12:0 L-carnitine-d9 (HCl salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Lauroyl L-carnitine-d9 (HCl salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1x1 mg (870326P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
lipidomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
InChI
PDBBUDRTWRVCFN-KIYCHUIWSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)