705594
Cortisol-9,11,12,12-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione-D4, 11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione-d4 (9,11,12,12-d4), 17-Hydroxycorticosterone-9,11,12,12-d4, 17-Hydroxycorticosterone-D4, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione-D4, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione-d4 (9,11,12,12-d4), Deuterated cortisol, Deuterated hydrocortisone, Hydrocortisone-9,11,12,12-d4, Kendall′s compound F (9,11,12,12-d4), Reichstein′s substance M (9,11,12,12-d4)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
211-214 °C
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])[C@]([2H])(O)[C@@]2([2H])[C@@H](CCC3=CC(=O)CC[C@]23C)[C@@H]4CCC(O)(C(=O)CO)[C@@]14C
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i10D2,16D,18D
JYGXADMDTFJGBT-BJJKTIQHSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3