Documenti fondamentali
870244C
Avanti
18:1 Glutaryl PE-alendronate
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(glutaryl alendronate) (sodium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C50H92N2Na3O17P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
1155.16
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
>99% (TLC)
Stato
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 1x1 mg (870244C-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
1 mg/mL in chloroform
Tipo di lipide
headgroup modified lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870244C-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)