860828P
Avanti
18:1(2S-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860828P, powder
Sinonimo/i:
N-(2′-(S)-hydroxyoleoyl)-D-erythro-sphingosine
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860828P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860828P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO
InChI
OGMXRWJJGUINGB-GRQDMSQNSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)