860816P
Avanti
16:0(2S-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860816P, powder
Sinonimo/i:
N-(2′-(S)-hydroxypalmitoyl)-D-erythro-sphingosine
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860816P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860816P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C34H67NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-32(37)31(30-36)35-34(39)33(38)29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h26,28,31-33,36-38H,3-25,27,29-30H2,1-2H3,(H,35,39)/b28-26+/t31-,32+,33-/m0/s1
YWZGQPJRQXHVQX-UMKNRRHWSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)