Documenti
860775P
Avanti
16:0 CB (DPCB)
new
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Dipalmitoyl-rac-glycero-3-carbobetaine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H75NO6
Peso molecolare:
654.02
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Origine biologica
synthetic
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Gruppo funzionale
(Sphingolipid)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C[N+](C)(C)CC([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Applicazioni
Targeted drug delivery
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3