850312P
Avanti
DOCPe
Avanti Research™ - A Croda Brand 850312P, powder
Sinonimo/i:
2-((2,3-bis(oleoyloxy)propyl)dimethylammonio)ethyl ethyl phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 200 mg (850312P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850312P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850312P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(C[N+](C)(CCOP([O-])(OCC)=O)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C45H86NO8P/c1-6-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-44(47)51-42-43(41-46(4,5)39-40-53-55(49,50)52-8-3)54-45(48)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-7-2/h21-24,43H,6-20,25-42H2,1-5H3/b23-21-,24-22-
WDTDXEZJIUAULM-SXAUZNKPSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)