Documenti fondamentali
850549P
Avanti
DORI
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl-2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium bromide
Scegli un formato
25 MG
CHF 316.00
CHF 316.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 316.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H82BrNO5
Peso molecolare:
773.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 316.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 25 mg ((840531P-25
(840531P-25MG))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
advanced drug delivery
Tipo di lipide
cationic lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(C[N+](C)(C)CCO)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Br-]
InChI
NNIFGWCTDFSLJC-JDVCJPALSA-M
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850549P-25MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)