860635P
Avanti
C12 Dihydroceramide (d18:0/12:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860635P, powder
Sinonimo/i:
N-lauroyl-D-erythro-sphinganine
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860635P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860635P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H61NO3/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-29(33)28(27-32)31-30(34)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h28-29,32-33H,3-27H2,1-2H3,(H,31,34)/t28-,29+/m0/s1
UHWYQXNZIBLESO-URLMMPGGSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)