860632P
Avanti
C14 dihydroceramide (d18:0/14:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860632P, powder
Sinonimo/i:
N-myristoyl-D-erythro-sphinganine
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860632P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860632P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H65NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-19-21-23-25-27-31(35)30(29-34)33-32(36)28-26-24-22-20-17-14-12-10-8-6-4-2/h30-31,34-35H,3-29H2,1-2H3,(H,33,36)/t30-,31+/m0/s1
UDTSZXVRDXQARY-IOWSJCHKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)