860579P
Avanti
Galactosyl(β) Dimethyl Sphingosine (d18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860579P, powder
Sinonimo/i:
N,N-dimethyl-D-galactosyl-β1-1′-D-erythro-sphingosine
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860579P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860579P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](N(C)C)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C26H51NO7/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(29)20(27(2)3)19-33-26-25(32)24(31)23(30)22(18-28)34-26/h16-17,20-26,28-32H,4-15,18-19H2,1-3H3/b17-16+/t20-,21+,22+,23-,24-,25+,26+/m0/s1
SJWBHOQBARABKH-QHRJNYSLSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)