860462P
Avanti
N-C16-deoxysphinganine
N-palmitoyl-1-deoxysphinganine (m18:0/16:0), powder
Sinonimo/i:
N-hexadecanoyl-1-deoxysphinganine (m18:0/16:0); N-C16-1-deoxyDHCer; 110960
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860462P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860462P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860462P
Tipo di lipide
sphingolipids
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3