Documenti
860430P
Avanti
C8 Galactosyl(α) Ceramide (d18:1/8:0)
D-galactosyl-α-1,1′ N-octanoyl-D-erythro-sphingosine, powder
Sinonimo/i:
C8 α-D-galactosyl ceramide; N-(octanoyl)-1-α-galactosyl-sphing-4-enine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H61NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
587.83
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860430P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860430P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@]([C@@]([H])(/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O)(NC(CCCCCCC)=O)CO[C@@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860430P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available