858143P
Avanti
18:1 Lyso PS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); PS(18:1(9Z)/0:0); 18:1 LPS; C18:1 LPS; 110726
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)
Saggio
99% (LPS; may contain up to 15% of the 2-LPS isomer, TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (858143P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (858143P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (858143P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (858143P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (858143P-50mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
ULNYNKJABITZRB-UZADSWFSSA-M
Applicazioni
- for the preparation of phospholipid vesicles[1]
- to study its effects on nerve growth factor (NGF)-induced mitogen-activated protein kinase (MAPK) and serine/threonine-protein kinase (Akt) signals[2]
- to prevent the lack of de novo synthesis of phosphatidylserine (PS) in Golgi apparatus[3]
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)