Documenti fondamentali
852472C
Avanti
C18(Plasm)-22:6 PC
1-(1Z-octadecenyl)-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; GPCho(18:0p/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Scegli un formato
5 MG
CHF 337.00
CHF 337.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 337.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H84NO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
818.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
CHF 337.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mL (852472C-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 852472C
Concentrazione
1 mg/mL (852472C-5mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
C18(Plasm)-22:6 PC has been used in miscibility studies.[1] It has also been used for quantification of phosphotidylcholine in total lipid extracts of bovine retina.[2]
Confezionamento
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (852472C-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
16:0-18:2 PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850458C
16:0-18:2 PC
Organization of lipids in the artificial outer membrane of bull spermatozoa reconstructed at the air-water interface
Le Guillou J, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 108, 246-254 (2013)
Identification and quantification of phosphatidylcholines containing very-long-chain polyunsaturated fatty acid in bovine and human retina using liquid chromatography/tandem mass spectrometry
Berdeaux O, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(49), 7738-7748 (2010)