850544O
Avanti
10MAG
Avanti Research™ - A Croda Brand 850544O
Sinonimo/i:
1-decanoyl-rac-glycerol
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
PM
246.34 g/mol
Confezionamento
pkg of 10 × 0.1 g (with screw cap (850544O-1g))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850544O
tecniche
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OCC(O)CO)CCCCCCCCC
InChI
1S/C23H44O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-22(25)27-20-21(19-24)28-23(26)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21,24H,3-20H2,1-2H3
GNSDEDOVXZDMKM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)