850542P
Avanti
MEGA-10
Avanti Research™ - A Croda Brand 850542P, powder
Sinonimo/i:
N-decanoyl-N-methylglucamine
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
PM
349.46 g/mol
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (850542P-1g)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850542P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CN(C)C(CCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C17H35NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-15(22)18(2)11-13(20)16(23)17(24)14(21)12-19/h13-14,16-17,19-21,23-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,16+,17+/m0/s1
UMWKZHPREXJQGR-XOSAIJSUSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)