850543P
Avanti
8.9 MAG
1-(8Z-heptadecenoyl)-rac-glycerol, powder
Sinonimo/i:
17:1 MG (8.9)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
PM
342.51 g/mol
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (850543P-25mg))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850543P
tecniche
protein sequencing: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C20H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(23)24-18-19(22)17-21/h9-10,19,21-22H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
UQZGIPIXMWOKEC-KTKRTIGZSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)