850465P
Avanti
18:0-16:0 PC
1-stearoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
1-octadecanoyl-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; SPPC; PC(18:0/16:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 200 mg (850465P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850465P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850465P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850465P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-24-26-28-30-32-34-41(44)48-38-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)51-42(45)35-33-31-29-27-25-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h40H,6-39H2,1-5H3/t40-/m1/s1
BYSIMVBIJVBVPA-RRHRGVEJSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in bilayer membranes to study the thermodynamic properties of phase transitions
- as a carrier in unilamellar vesicles to evaluate the fragmentation of hydroperoxy endoperoxide 13-HP-Endo-PC in a model membrane
- as a lipid standard in liquid chromatography−mass spectrometry analysis
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)