850154P
Avanti
18:1 PI(3,5)P2
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-[phosphoinositol-3,5-bisphosphate] (ammonium salt); PIP2[3′,5′](18:1(9Z)/18:1(9Z))
Descrizione
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,5′-bisphosphate) (ammonium salt)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850154P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850154P-500ug))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)