8.52023
Fmoc-Lys-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Lys-OH, N-α-Fmoc-L-lysine
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Fmoc-Lys-OH, Novabiochem®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C21H24N2O4/c22-12-6-5-11-19(20(24)25)23-21(26)27-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13,22H2,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
YRKFMPDOFHQWPI-IBGZPJMESA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Linkage
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Purer Fmocs Means Purer Peptides