Documenti fondamentali
840504P
Avanti
18:0-18:2 PG
1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
Sinonimo/i:
1-octadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(18:0/18:2(9Z,12Z))
Scegli un formato
25 MG
CHF 479.00
CHF 479.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 479.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H78O10PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
797.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
CHF 479.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (840504P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 840504P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h12,14,18,20,39-40,43-44H,3-11,13,15-17,19,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b14-12-,20-18-;/t39?,40-;/m1./s1
KWVREKCBBPBIRH-UOGOKQQCSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
18:0-18:2 PG or 1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) is a sodium salt of glycerophospholipid, with substitution of stearic acid, linolenic acid and phospho-rac-(1-glycerol) at the sn-1, sn-2 and sn-3 positions respectively, in the glycerol backbone.
Applicazioni
18:0-18:2 PG or 1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt) might be used as a lipid standard for phosphoglycerol lipid in liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS) analysis.[1]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840504P-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Susan S Bird et al.
Analytical chemistry, 84(13), 5509-5517 (2012-06-05)
The increased presence of synthetic trans fatty acids into western diets has been shown to have deleterious effects on physiology and raising an individual's risk of developing metabolic disease, cardiovascular disease, and stroke. The importance of these fatty acids for