840028P
Avanti
17:0 PS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
PS(17:0/17:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
1,2-diheptadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (840028P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (840028P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H78NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-38(42)48-33-36(34-49-52(46,47)50-35-37(41)40(44)45)51-39(43)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h36-37H,3-35,41H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47);/q;+1/p-1/t36-,37+;/m1./s1
HNPCQASYRKKJRQ-JBEIVTSCSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto