830856P
Avanti
17:0 PA
1,2-diheptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Sinonimo/i:
PA(17:0/17:0)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (830856P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 830856P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)O
InChI
1S/C37H73O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(38)43-33-35(34-44-46(40,41)42)45-37(39)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35H,3-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/t35-;/m1./s1
IAELRFKIVVBNTO-RUQJKXHKSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)