840008P
Avanti
Lyso PAF (from Heart PC)
Avanti Research™ - A Croda Brand 840008P, powder
Sinonimo/i:
1-alkyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (840008P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 840008P
Tipo di lipide
phospholipids
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H52NO6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-29-22-24(26)23-31-32(27,28)30-21-19-25(2,3)4/h24,26H,5-23H2,1-4H3/t24-/m1/s1
VLBPIWYTPAXCFJ-XMMPIXPASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3