Vai a
78903
(E/Z)-Phytoene
mixture of isomers, ≥95% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’020.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H64
Numero CAS:
Peso molecolare:
544.94
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
CHF 1’020.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\C=C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C40H64/c1-33(2)19-13-23-37(7)27-17-31-39(9)29-15-25-35(5)21-11-12-22-36(6)26-16-30-40(10)32-18-28-38(8)24-14-20-34(3)4/h11-12,19-22,27-30H,13-18,23-26,31-32H2,1-10H3/b12-11+,35-21+,36-22+,37-27+,38-28+,39-29+,40-30+
InChI key
YVLPJIGOMTXXLP-KEKOKYSKSA-N
General description
Phytoene is a colorless carotenoid, that is bioavailable and may be beneficial for health. It belongs to the carotenoid family and can absorb light in the UV (ultra violet) range (λ max 287nm).
Application
(E/Z)-Phytoene has been used as a reference standard to prepare the standard curve in high-performance liquid chromatography (HPLC).[1]
Biochem/physiol Actions
Phytoene acts as precursors for other carotenoids in nature. It can also serve as free radical quenchers, DNA protectors and anti-inflammatory agents.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
524447428373341
(E/Z)-Phytoene mixture of isomers, ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
78903
(E/Z)-Phytoene
Violaxanthin ≥90.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
52444
Violaxanthin
Echinenone ≥95.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
73341
Echinenone
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. 異性体の数と、それぞれの比率が知りたいです。
    1 answer
    1. The E/Z prefix in the product name stands for Entgegen (opposite side) and Zusammen (same side) or Trans and Cis, respectively. This product consists of two isomers. The ratio of each has not been determined.