Documenti
810309P
Avanti
25-NBD cholest-4-en-3-one
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
25-[N-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)methyl]amino]-27-norcholest-4-en-3-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H46N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
562.74
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 x 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810309P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3