Documenti
810179P
Avanti
18:0 Liss Rhod PE
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) (ammonium salt), 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C68H117N5O14PS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1323.79
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 x 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNS(=O)(C1=CC(S(=O)([O-])=O)=C(C2=C3C=CC(C=C3OC4=C2C=CC(N(CC)CC)=C4)=[N+](CC)CC)C=C1)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810179P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3