810241P
Avanti
TopFluor™ TMR PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810241P, powder
Sinonimo/i:
1-oleoyl-2-(6-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3α,4α-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)hexanoyl)-sn-glycero-3- phosphoethanolamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810241P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810241P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C