Vai a
810385P
Avanti
TopFluor TMR cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
22-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)-23-norcholesterol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 426.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H56BF2N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
711.73
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352211
CHF 426.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
TopFluor TMR cholesterol, Avanti Research™ - A Croda Brand
assay
99% (TLC)
form
powder
packaging
package of 1 × 1 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
fluorescence
~-545 nm~-571 nm
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
TopFluor™ (also referred to as BODIPY) is an extremely versatile fluorophore that can be structurally modified to fulfil a variety of roles. This TopFluor™ labeled cholesterol can be used as a tracker in a variety of biochemical and lipids research.
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810385P-1MG)
Legal Information
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
810241P810180P810240P
TopFluor™ TMR PE Avanti Research™ - A Croda Brand 810241P, powder
Avanti
810241P
TopFluor™ TMR PE
TopFluor™ TMR PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
810180P
TopFluor™ TMR PC
TopFluor™ TMR PA Avanti Research™ - A Croda Brand 810240P, powder
Avanti
810240P
TopFluor™ TMR PA
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
Avanti Research™ - A Croda Brand 810241P, powder
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
Avanti Research™ - A Croda Brand 810240P, powder
assay
99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 810241P
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 810240P
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
packaging
package of 1 × 1 mg
packaging
pkg of 1 × 1 mg (810241P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (810180P-1mg)
packaging
pkg of 1 × 1 mg (810240P-1mg)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)