810229P
Avanti
18-NBD 18:1 Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
{N-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)-methyl]amino} oleoyl Coenzyme A (ammonium salt)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
Tipo di lipide
coenzymes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)