JKA5145
HS-PEG-NH2
average MN 5,000, HCl Salt, cross-linking reagent thiol reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Sinonimo/i:
HS-PEG-NH2, Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
product name
HS-PEG5K-NH2, HCl Salt, average Mn 5,000
Forma fisica
solid
PM
average Mn 5,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3