790404P
Avanti
18:1 DGS-NTA(Ni)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (nickel salt); DOGS NTA
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (nickel salt)
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (790404P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (790404P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (790404P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation of liposomes with porphyrin-phospholipid (PoP) conjugate for protein and peptide binding studies
- in the preparation of nanosize multillamelar vesicles (NMVs) for antigen delivery studies
- as a component of small unilamellar vesicle (SUV) for planar lipid membrane (PM) preparation
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto