Documenti fondamentali
790106P
Avanti
16:0 PE-DTPA
Avanti Research - A Croda Brand 790106P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (ammonium salt)
Scegli un formato
5 MG
CHF 148.00
CHF 148.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 148.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C51H110N9O17P
Numero CAS:
Peso molecolare:
1152.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 148.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (790106P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 790106P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This chelate can be valuable for preparing MRI contrast agents.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (790106P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lan Wu et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 152, 108-115 (2020-05-22)
Pulmonary formulations have been attracting much attention because of their direct effects on respiratory diseases, but also their non-invasive administration for the treatment of systemic diseases. When developing such formulations, they are typically first investigated in mice. As there are