790981P
Avanti
14:0 PE-DTPA (Gd)
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt), powder
Sinonimo/i:
1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine- N-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt); DMPE-DTPA (Gd)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (790981P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 790981P
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)