Documenti fondamentali
700372P
Avanti
DC-cholesterol-d7
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
3ß-[N-(N′,N′-dimethylaminoethane)-carbamoyl]cholesterol(d7) hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H50D7ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
544.30
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (700372P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Lipidomics
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700372P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)