Documenti fondamentali
700367P
Avanti
Tauro-3α,6α,7α,12α-tetrahydroxy bile acid (THBA)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Tauro-3α,6α,7α,12α-tetrahydroxy-5ß-cholan-24-oic acid, sodium salt; Tauro-3α,6α,7α,12α-THBA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H44NNaO8S
Numero CAS:
Peso molecolare:
553.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700367P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Tauro-3α,6α,7α,12α-tetrahydroxy bile acid (THBA) is a type of bile acid, which is a category of biological molecules produced in the liver from cholesterol. Bile acids play a crucial role in the digestion and absorption of lipids in the small intestine. They are also involved in the regulation of cholesterol levels in the body and can influence liver function and metabolic processes.
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)