Documenti fondamentali
700132P
Avanti
3β,7α,25-trihydroxy-5-cholestenoic acid
Avanti Research - A Croda Brand 700132P, powder
Sinonimo/i:
cholest-5-en-26-oic acid, 3β,7α,25-trihydroxy
Scegli un formato
1 MG
CHF 808.00
CHF 808.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 808.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.64
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 808.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700132P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 700132P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H](C1)CC[C@](C1=C[C@H]2O)(C)C3C2C(CC[C@@H]4[C@H](C)CCCC(C)(O)C(O)=O)[C@]4(C)CC3
InChI
1S/C27H44O5/c1-16(6-5-11-27(4,32)24(30)31)19-7-8-20-23-21(10-13-26(19,20)3)25(2)12-9-18(28)14-17(25)15-22(23)29/h15-16,18-23,28-29,32H,5-14H2,1-4H3,(H,30,31)/t16-,18+,19-,20?,21?,22-,23?,25+,26-,27?/m1/s1
UOADYMQCTKNNPV-NMRWGJHFSA-N
Descrizione generale
3β,7α,25-trihydroxy-5-cholestenoic acid is synthesized from 3β, 25-dihydroxy-5-cholestenoic acid in the presence of enzyme 25-hydroxycholesterol 7α-hydroxylase (CYP7B1). It is also synthesized from 7α,25-dihydroxycholesterol by the action of enzyme sterol 27-hydroxylase (CYP27A1).[1]
Azioni biochim/fisiol
3β,7α,25-trihydroxy-5-cholestenoic acid is used in the synthesis of 7α,25-dihydroxy-3-oxocholest-4-en-26-oic acid by using cholesterol oxidase.[1][2]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700132P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
{Identification of 7{alpha
Abdel-Khalik J, et al.
Biochimie, 153, 86-86 (2018)
William J Griffiths et al.
Free radical biology & medicine, 134, 42-52 (2018-12-24)
Using liquid chromatography - mass spectrometry in combination with derivatisation chemistry we profiled the oxysterol and cholestenoic acid content of cerebrospinal fluid from patients with Alzheimer's disease (n = 21), vascular dementia (n = 11), other neurodegenerative diseases (n = 15, Lewy bodies dementia, n = 3, Frontotemporal